Learn More
Pyrex™ Funnel with Porous Plate
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 3mm |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Dimensione del poro | 130Å |
| Product Type | Funnel |