Learn More
Buerkle™ Funnel, Stainless Steel
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
8 mm
12 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- To pour and transfer free-flowing powders, liquids and slightly viscous media easily
- Stainless steel AISI 304 (1.4301)
- An air channel on the discharge tube ensures a complete, unobstructed flow
- Depending on the diameter, this pouring aid is suitable for dispensing applications, from small amounts in laboratories to large quantities in industry
- Larger versions of the funnel feature a handle to ensure easy handling
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Certificazione/Conformità | Material certificate |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Silver |
| Descrizione | Funnel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Free-Flowing Powders, Liquids and Slightly Viscous Media |
| Include | 1 Funnel |
| Quantità | 1 |
| Vedi altri risultati |