Learn More
Bochem™ Imbuti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
17/13 mm
20 mm
Altezza (sistema metrico):
115 mm
135 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Imbuto speciale
- Per polveri
- Tubo diritto
- In acciaio inox 18/10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) gambo | 20 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |