Learn More
Bochem™ Imbuti
Codice prodotto. 10383811
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
17/13 mm
20 mm
Altezza (sistema metrico):
115 mm
135 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10383811
Marca: Bochem™ 8840
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from 18/10 stainless steel. The Bochem Funnels are used to work with powders.
  • Imbuto speciale
  • Per polveri
  • Tubo diritto
  • In acciaio inox 18/10
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 17/13 mm
Materiale Acciaio
Altezza (sistema metrico) 115 mm