Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti con cono NS
Codice prodotto. p-8006051
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
45mm
55mm
70mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10386161
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05321001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Funnels with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Solid addition funnel with angle at 60°
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With NS cone, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 45mm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Imbuto per l'aggiunta di solidi