Learn More
Furegrelate Sodium Salt, ≥99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7082270
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 15403989
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61378.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibitor of thrombaxane synthetase
Inhibitor of thrombaxane synthetase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85666-17-7
Formula molecolare C15H10NNaO3
Sinonimo U-63557A; Sodium furegrelate
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White to Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) Inhibitor of thrombaxane synthetase
Saggio ≥99%
Peso formulazione 275.20g/mol
Solubilità Soluble in water at approximately 15mg/ml
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Crystalline solid