Learn More
Furosemide sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422059
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16422059
Marca: Medchem Express HYB0135A
MedChemExpress Furosemide sodium is a potent and orally active inhibitor of Na+/K+/2Cl- (NKCC) cotransporter, NKCC1 and NKCC2. Furosemide sodium is also a GABAA receptors antagonist and displays 100-fold selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors. Furosemide sodium acts as a loop diuretic and used for the study of congestive heart failure, hypertension and edema.
Furosemide sodium is a potent and orally active inhibitor of Na+/K+/2Cl- (NKCC) cotransporter, NKCC1 and NKCC2. Furosemide sodium is also a GABAA receptors antagonist and displays 100-fold selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors. Furosemide sodium acts as a loop diuretic and used for the study of congestive heart failure, hypertension and edema.
Specifica
Materiale o nome chimico Furosemide sodium
CAS 41733-55-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10ClN2NaO5S
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (425.25 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (283.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(C=C1NCC2=CC=CO2)Cl)O[Na]
Molecular Weight (g/mol) 352.73
Peso formulazione 352.73
Percent Purity 99.72%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.