Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione FX/FZ IP65
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Grado di protezione IP65, involucro totalmente protetto contro la polvere/protetto dall'acqua (WP)
- Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (FZ-i e FZ-i-WP)
- Funzione Ammortizzatore
- Funzione Accensione/Spegnimento automatici
- Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
- Display VFD per una migliore leggibilità delle pesate
- SCF - funzione Calcolo statistico
- RS-232C di serie
- Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 1 secondo
- Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
- Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
- Piatto pesata animali (opzionale)
- Paravento large (opzionale)
- I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento small
- Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 |
| Tipo di collegamento | RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) |
| Capacità | 320 g |
| Tipo di display | VFD |
| Leggibilità | 0.001 g |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | FX-300i-WP |
| Tempo di stabilizzazione | 1 second |
| Requisiti elettrici | 11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A) |