Learn More
Bacharach™ Kit di ricambio analizzatore Fyrite™ CO2 o O2
Codice prodotto. 11759778
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Include:
3 flaconi di liquido
Intervallo di misura della concentrazione:
0 to 7.6% CO
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Intervallo di misura della concentrazione unitSize
11759778 3 flaconi di liquido 0 to 7.6% CO pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11759778 Fornitore Bacharach™ N. del fornitore 105100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Per il funzionamento dell'analizzatore con il kit di rifornimento per analizzatore di CO2 o O2.
  • Includono due flaconi di liquido, viti per guarnizione superiore, materiale di filtrante
  • 10-884-6 è composto unicamente da tre flaconi di liquido
Specifica
Intervallo di misura della concentrazione 0 to 7.6% CO
Tipo Kit di rifornimento per analizzatore di CO2
Include 3 flaconi di liquido
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • fluid fyrite CO2 7%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,alcohols C7-C9, C.I. acid red 14, 2-naphthalenol