Learn More
Asecos™ G-OD Outdoor Safety Storage Cabinet
Codice prodotto. p-7160886 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Configurazione:
1 Rolling Ramp
Tall Cabinet
Door Style:
Wing
Dimensioni (P x L x A):
400 x 1006 x 2149 mm
400 x 1356 x 2149 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15516895
Marca: Asecos™ 30692015
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For the safe and approved outdoor storage of flammable or toxic gases.
  • Robust, high-quality construction perfect for installation in outdoor areas
  • Completely galvanized sheet steel construction with plastic laminated structured surface and stainless steel base
  • Sloping roof with supernatant allows water to drain
  • Wing doors with a large opening angle for ease of access
  • Solid 3-point locking with lockable turning lever (also available as profile cylinder lock)
  • Effective ventilation through openings beneath the doors and at the rear wall
  • Comfortable adjusting possibilities – integrated adjusting aids in the cabinet base ensure a fast and effective compensation for uneven floors
  • In accordance with TRGS 510
Specifica
Certificazione/Conformità TRGS 510
Configurazione Tall Cabinet
Dimensioni interne (L x P x A) 370 x 1345 x 2070 mm
Dimensioni (P x L x A) 400 x 1356 x 2149 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Outdoor storage of gas cylinders
Include No Window
Capacità portata carico 600 kg
N. di sportelli 2
Rivestimento superficiale Plastic laminated
Peso (sistema metrico) 161 kg
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 15.75 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 84.61 in.
Materiale Galvanized Steel
Product Type Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 53.39 in.