Learn More
asecos™ Armadi per la conservazione di bombole di gas G-ultimate-90
Codice prodotto. 13463837 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Configurazione:
1 Comfort Interior Equipment Gas Cylinders
1 Standard Interior Equipment Gas Cylinders
1 x apparecchiatura interna standard per bombole di gas
Capacità portata carico:
1 x 50 L Gas Cylinders or 2 x 10 L Gas Cylinders
2 x 50 L Gas Cylinders
4 x 50 L Gas Cylinders or 7 x 10 L Gas Cylinders
4 x 50 L Gas Cylinders or 8 x 10 L Gas Cylinders
Up to 2 x 50 L Gas Cylinders
Up to 3 x 50 L Gas Cylinders
Up to 4 x 50 L Gas Cylinders
Dimensione della confezione:
Pezzo
For indoor use only
Codice prodotto. 13463837
Marca: asecos™ 3065700130659
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Offre la massima sicurezza quando si stoccano le bombole di gas con fino a 90 minuti di resistenza al fuoco.
  • Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: large interior height (1890 mm), many lead-through possibilities on the top of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the cabinet
  • Tested and certified: according to the stricter GS principles
  • Certificates
    • Fire resistance 90 minutes
    • type tested in accordance with EN 14470-2
    • EN 16121/16122 conformity
    • GS certified
    • CE compliant
Warranty
Five years
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-2, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Configurazione 1 Comfort Interior Equipment Gas Cylinders
Profondità (sistema metrico) esterno 615 mm
Depth (Metric) Interior 400 mm
Descrizione Comfort interior equipment gas cylinders
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 1045 x 1858 mm
Dimensioni (P x L x A) 615 x 1198 x 2050 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas for up to 4 x 50 L gas cylinders
Altezza (sistema metrico) esterno 2050 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1858 mm
Capacità portata carico 4 x 50 L Gas Cylinders or 7 x 10 L Gas Cylinders
Modello G90.205.120
N. di sportelli 2
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 634.50 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1198 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1045 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 24.21 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 80.71 in.
Materiale Steel
Product Type Gas Cylinder Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 47.17 in.