Learn More
asecos™ Armadi per la conservazione di bombole di gas G-ultimate-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8259049 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Configurazione:
1 Comfort Interior Equipment Gas Cylinders
1 Standard Interior Equipment Gas Cylinders
1 x apparecchiatura interna standard per bombole di gas
Capacità portata carico:
1 x 50 L Gas Cylinders or 2 x 10 L Gas Cylinders
2 x 50 L Gas Cylinders
4 x 50 L Gas Cylinders or 7 x 10 L Gas Cylinders
4 x 50 L Gas Cylinders or 8 x 10 L Gas Cylinders
Up to 2 x 50 L Gas Cylinders
Up to 3 x 50 L Gas Cylinders
Up to 4 x 50 L Gas Cylinders
Dimensione della confezione:
Pezzo
For indoor use only
Codice prodotto. 15121866
Marca: asecos™ 3067800130682
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Offre la massima sicurezza quando si stoccano le bombole di gas con fino a 90 minuti di resistenza al fuoco.
  • Armadio per la conservazione di bombole di gas tipo G90
  • Armadio alto con porte a battente
  • La regolazione integrata consente la compensazione su pavimenti non uniformi
  • Lamiera di acciaio galvanizzato e verniciato a polvere
  • Resistenza al fuoco di 90 minuti
  • In conformità allo standard EN 14470-2 e TRGS 510
  • GS-tested safety storage cabinets
Warranty
Five years
Specifica
Certificazione/Conformità EN 14470-2, DIN EN 14727, con certificazione GS, conformità CE
Configurazione 1 x apparecchiatura interna standard per bombole di gas
Profondità (sistema metrico) esterno 615 mm
Depth (Metric) Interior 425 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 425 x 477 x 1858 mm
Dimensioni (P x L x A) 615 x 598 x 2050 mm
Door Style A farfalla, Con cerniera a sinistra
Da utilizzare con (applicazione) Stoccaggio delle bombole di gas
Altezza (sistema metrico) esterno 2050 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1858 mm
Capacità portata carico 2 x 50 L Gas Cylinders
Modello G90.205.060.2F
N. di sportelli 1
Rivestimento superficiale Verniciato a polvere
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 598 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 477 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 24.21 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 80.71 in.
Materiale Acciaio (zincato)
Product Type Armadietto con colore: RAL 7035 grigio chiaro
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 23.54 in.