Learn More
Corning™ G418 Sulfate, Powder
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Antibiotic |
| Quantità | 50 g |