missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gabapentin enacarbil, MedChemExpress

Codice prodotto. 16499547
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16499547

Marca: Medchem Express HY16216

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.

Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.

Specifica

Materiale o nome chimico Gabapentin enacarbil
Forma fisica Viscous Liquid
CAS 478296-72-9
Colore Light Brown
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H27NO6
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo XP-13512
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (303.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (303.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CNC(OC(OC(C(C)C)=O)C)=O)CCCCC1
Molecular Weight (g/mol) 329.39
Peso formulazione 329.39
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato