Learn More
Gabapentin enacarbil, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096502
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16499547
Marca: Medchem Express HY16216
MedChemExpress Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Specifica
Materiale o nome chimico Gabapentin enacarbil
Forma fisica Viscous Liquid
CAS 478296-72-9
Colore Light Brown
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H27NO6
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo XP-13512
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (303.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (303.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CNC(OC(OC(C(C)C)=O)C)=O)CCCCC1
Molecular Weight (g/mol) 329.39
Peso formulazione 329.39
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.