missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAD2/GAD65 Antibody (GAD2/2362), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08704UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
GAD2/GAD65 Monoclonal antibody specifically detects GAD2/GAD65 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifica
| GAD2/GAD65 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase | |
| Recombinant fragment of human GAD2/GAD65 protein (around aa 6-99) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q05329) | |
| 100 μg | |
| Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 2572 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| GAD2/2362 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto