missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAD2/GAD65 Antibody (GAD2/6488R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
358.00€ - 637.00€
Specifica
| Antigene | GAD2/GAD65 |
|---|---|
| Clone | GAD2/6488R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18682865
|
Novus Biologicals
NBP3-20261-100ug |
100 μg |
637.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18659484
|
Novus Biologicals
NBP3-20261-20ug |
20 μg |
358.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GAD2/GAD65 Monoclonal antibody specifically detects GAD2/GAD65 in Human samples. It is validated for ELISASpecifica
| GAD2/GAD65 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase | |
| Recombinant human GAD2/GAD65 protein fragment (around aa 6-99) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
| GAD2/6488R | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 2572 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto