Learn More
Gadolinium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4824713
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11339399
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089158.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100587-93-7
Formula molecolare C6H9GdO6
Molecular Weight (g/mol) 334.38
Numero MDL MFCD00150116
InChI Key LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) acetate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 334.39 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.611