Learn More
Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7050156
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11368607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035737.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13818-75-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13818-75-2
Numero MDL MFCD00049741
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) bromide
Punto di fusione 770°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 396.96
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic