Learn More
Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058960
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11385897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043673.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13818-75-2 | GdBr3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13818-75-2
Formula molecolare GdBr3
Numero MDL MFCD00049741
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium (III) bromide
Punto di fusione 770°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine.
Peso formulazione 396.96
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gadolinium bromide