Learn More
Gadolinium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous
Codice prodotto. p-3212726 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10412683
Marca: Thermo Scientific Acros 383560050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10138-52-0
Formula molecolare Cl3Gd
Molecular Weight (g/mol) 263.61
Numero MDL MFCD00011024
InChI Key MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC Name trichlorogadolinium
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) chloride
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 58.2 to 61.1% (Gd) (Complexometry)
Formula lineare GdCl3
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 263.61
Percent Purity 99.90%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.