Learn More
Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11391009
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11391009
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011287.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-84-5
Formula molecolare Cl3GdH12O6
Molecular Weight (g/mol) 371.69
Numero MDL MFCD00149732
InChI Key PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,4326
Informazioni di solubilità soluble in water.
IUPAC Name gadolinium(3+);trichloride;hexahydrate
Peso formulazione 371.70 (263.61 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Odore Characteristic
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.424 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gadolinium chloride(GdCl3), hexahydrate