Learn More
Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Description
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Gadolinium(III) chloride hexahydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Aggregates |
| Quantità | 5 g |
| Note percentuale saggio | (REO) |
| Indice di Merck | 14,4326 |
| Informazioni di solubilità | soluble in water. |
| IUPAC Name | gadolinium(3+);trichloride;hexahydrate |
| Peso formulazione | 371.70 (263.61 Anhydrous) |
| Percent Purity | 99.99% |
| Show More |
Safety and Handling
- Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Gadolinium chloride(GdCl3), hexahydrate