Learn More
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7051516
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11304118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041412.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For vacuum deposition | CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13765-26-9
Formula molecolare F3Gd
Molecular Weight (g/mol) 214.25
Numero MDL MFCD00016113
InChI Key TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) fluoride
Punto di fusione 1231°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 214.25
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 7.1 g/mL