Learn More
Gadolinium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7050155
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11338607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035735.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13572-98-0 | GdI3 | 537.96 g/mol
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13572-98-0
Formula molecolare GdI3
Molecular Weight (g/mol) 537.96
Numero MDL MFCD00016114
InChI Key IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) iodide
Punto di fusione 926°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 537.96
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic