Learn More
Gadolinium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%
Codice prodotto. p-222420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10654712
Marca: Thermo Scientific Acros 199140250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 52788-53-1 | GdN3O9·5H2O | 433.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52788-53-1
Formula molecolare GdN3O9·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 433.33
Numero MDL MFCD00149729
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Punto di fusione 92.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare Gd(NO3)3·5H2O
Indice di Merck 14, 4326
Peso formulazione 433.33
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.