Learn More
Gadolinium(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11397118
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11397118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015308.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100655-00-3
Formula molecolare C6H8Gd2O13
Molecular Weight (g/mol) 602.62
Numero MDL MFCD00150145
InChI Key FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
PubChem CID 92020445
IUPAC Name gadolinium;oxalic acid;hydrate
SMILES O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) oxalate hydrate
Punto di fusione 110°C (in -6H2O)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Gd2(C2O4)3·xH2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 578.56 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic