Learn More
Gadolinium(III) oxide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7050267
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11313448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036355.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III) oxide is used for vacuum deposition, synthesis of raw material for intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-62-9
Formula molecolare Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.50
Numero MDL MFCD00011026
InChI Key CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
IUPAC Name gadolinium(3+);oxygen(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) oxide
Punto di fusione 2330°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,4326
Informazioni di solubilità Soluble in acids. Insoluble in water.
Peso formulazione 362.5
Percent Purity 99.9%
Densità 7.407 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gadolinium oxide