Learn More
Gadolinium(III) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10067542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10067542
Marca: Thermo Scientific Acros 315510100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-62-9
Formula molecolare Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.50
Numero MDL MFCD00011026
InChI Key CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) oxide
Punto di fusione 1900.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare Gd2O3
Indice di Merck 10, 4200
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
IUPAC Name gadolinium(3+);oxygen(2-)
Peso formulazione 362.5
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce