Learn More
Gadolinium pieces, 20mm (0.79in) & down, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11300669
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11300669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000118.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-54-2
Formula molecolare Gd
Molecular Weight (g/mol) 157.25
Numero MDL MFCD00011022
InChI Key UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC Name gadolinium
SMILES [Gd]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium pieces
Colore Silver
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gadolinium pieces
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .