Learn More
Gadolinium silicide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050268
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11333448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036356.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12134-75-7
Formula molecolare GdH8Si2+3
Molecular Weight (g/mol) 221.484
Numero MDL MFCD00144382
InChI Key AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71434213
IUPAC Name gadolinium(3+);silane
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium silicide
Forma fisica Pieces
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 213.42
Percent Purity 99.9%