Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Codice prodotto. 15431394
Click to view available options
Include:
High Temp Disinfection
No High Temp Disinfection
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15431394
Marca: Eppendorf™ CO48330001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Galaxy™ 48 R is ideally suited for applications requiring a high level of cell culture isolation.
  • 48 litri (1,7 ft3) per una capacità media con un ingombro ridotto
  • Opzioni: disinfezionead alta temp. (4 ore a 120 °C), controllo O2 (ad es. per studi ipossici), porta interna in vetro divisa in 2
  • Il design senza ventola offre più spazio utilizzabile
  • Il sistema di riscaldamento diretto su sei lati offre un ambiente uniforme di incubazione
  • Camera imbutita facile da pulire in acciaio inossidabile senza giunture o saldature
  • Basso consumo di gas
  • Relè di allarme integrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 48 L
Controllo dell'ossigeno 1 to 19 %
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Display Standard display
Include High Temp Disinfection
Porte 1
Dimensioni interne (L x P x A) 30.5 x 401 x 40.1 cm
Dimensioni (L x P x A) 47.5 x 48.3 x 64.5 cm