Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Incubators
Click to view available options
Door Style:
2-Split Inner Door
Single Glass Inner Door
Controllo dell'ossigeno:
1 to 19% O2 Control
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 48 litri (1,7 ft3) per una capacità media con un ingombro ridotto
- Opzioni: disinfezionead alta temp. (4 ore a 120 °C), controllo O2 (ad es. per studi ipossici), porta interna in vetro divisa in 2
- Il design senza ventola offre più spazio utilizzabile
- Il sistema di riscaldamento diretto su sei lati offre un ambiente uniforme di incubazione
- Camera imbutita facile da pulire in acciaio inossidabile senza giunture o saldature
- Basso consumo di gas
- Relè di allarme integrato
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.7 cu. Ft. |
| Controllo concentrazione CO2 | ± 0.1% |
| Descrizione | UK/HKG Power Supply, High Temperature Disinfection |
| Capacità (sistema metrico) | 48 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Intervallo di concentrazione CO2 | ±0.2 to 20% |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| N. di ripiani | 6 |
| Intervallo di concentrazione O2 | 0.1 to 19% |
| Controllo dell'ossigeno | 1 to 19% O2 Control |
| Vedi altri risultati |