Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R CO2 Incubator, 48 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 15481374
Click to view available options
Materiale camera:
Acciaio inox
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15481374
Marca: Eppendorf™ CO48300001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Quando è richiesto un alto livello di isolamento delle colture cellulari oppure il laboratorio dispone soltanto di uno spazio molto limitato, l'impilabile Galaxy 48R è la scelta giusta. La disinfezione ad alta temperatura, una camera senza giunzioni e un design senza ventola rendono la pulizia semplice e offrono un'elevata protezione dalla contaminazione.
  • 48 litri (1,7 ft3) per una capacità media con un ingombro ridotto
  • Opzioni: disinfezionead alta temp. (4 ore a 120 °C), controllo O2 (ad es. per studi ipossici), porta interna in vetro divisa in 2
  • Il design senza ventola offre più spazio utilizzabile
  • Il sistema di riscaldamento diretto su sei lati offre un ambiente uniforme di incubazione
  • Camera imbutita facile da pulire in acciaio inossidabile senza giunture o saldature
  • Basso consumo di gas
  • Relè di allarme integrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione International Power Supply
Capacità (sistema metrico) 48 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Controllo dell'ossigeno None
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Tipo CO2 Incubator
Door Style Single Glass Inner Door