Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R CO2 Incubator with High Temperature Disinfection, 48 L, Stainless Steel
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
48 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 48 litri (1,7 ft3) per una capacità media con un ingombro ridotto
- Opzioni: disinfezionead alta temp. (4 ore a 120 °C), controllo O2 (ad es. per studi ipossici), porta interna in vetro divisa in 2
- Il design senza ventola offre più spazio utilizzabile
- Il sistema di riscaldamento diretto su sei lati offre un ambiente uniforme di incubazione
- Camera imbutita facile da pulire in acciaio inossidabile senza giunture o saldature
- Basso consumo di gas
- Relè di allarme integrato
Specifica
Specifica
| Descrizione | International Power Supply, High Temperature Disinfection |
| Capacità (sistema metrico) | 48 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Intervallo di concentrazione O2 | 0.1 to 19% |
| Controllo dell'ossigeno | 1 to 19% O2 Control |
| Tipo | CO2 Incubator |
| Door Style | Single Glass Inner Door |
| Tensione | 230 V |