Learn More
A&D Weighing Bilancia analitica Galaxy HR con calibrazione esterna
Click to view available options
Capacità:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Struttura solida, protezione efficace da polvere e acqua
- Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (HR-AZ)
- Funzione Ammortizzatore
- Funzione Accensione/Spegnimento automatici
- Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
- Display LCD a colori invertiti, retroilluminato, per una migliore leggibilità delle pesate
- SCF - funzione Calcolo statistico
- RS-232C di serie
- Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 2 secondi circa
- Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
- Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
- Ampio paravento, facilmente rimovibile
- Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo di collegamento | RS-232 C |
| Capacità | 252 g |
| Tipo di display | Reverse-backlit LCD |
| Leggibilità | 0.1 mg |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | HR-250A |
| Tempo di stabilizzazione | 2 sec. |
| Requisiti elettrici | 11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A) |