Learn More
Galectin-7 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 950723, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB13392R-100UG
Descrizione
Galectin-7 Monoclonal specifically detects Galectin-7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| Galectin-7 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| Gal-7, GAL7, galectin 7, galectin-7, Galectin7, HKL-14, lectin, galactoside-binding, soluble, 7, LGALS7, LGALS7A, p53-induced gene 1 protein, PI7, PIG1, TP53I1 | |
| E. coli-derived recombinant human Galectin-7 Ser2-Phe136 Accession # NP_002298 | |
| RUO | |
| 3963 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 950723 | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| NP_002298 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Galectin-7 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
For Research Use Only (RUO)