Learn More
Tocris Bioscience™ Galiellalactone
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18751368
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
Codice prodotto. 18751368
Marca: Tocris Bioscience™ 6218/500U
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
STAT3 inhibitor; active in vivo
Galiellalactone is a STAT3 inhibitor. Irreversibly binds STAT3 and inhibits binding to DNA. Inhibits IL-6-dependent JAK/STAT signaling. Induces cell-cycle arrest in G2/M phase and apoptosis in androgen-insensitive prostate cancer cells via activation of ATM/ATR pathway. Also destabilizes microtubules and inhibits cell migration. Exhibits anticancer effects in a mouse tumor xenograft model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Inhibitor
Proteine bersaglio STAT
CAS 133613-71-5
Formula molecolare C11H14O3
Peso formulazione 194.23g/mol
Content And Storage Store at -20°C
Da utilizzare con (applicazione) STAT Inhibitors
Quantità 500 μg
For Research Use Only