Learn More
Gallic acid, 98%
Codice prodotto. 10587932 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10587932 1 kg Plastic bottle 1kg
10269500 5 g Glass Bottle 5g
10697181 250 g Plastic bottle 250g
13498548 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10587932 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410860010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-91-7
Formula molecolare C7H6O5
Molecular Weight (g/mol) 170.12
Numero MDL MFCD00002510
InChI Key LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 253.0°C
Colore Yellow to Beige
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L cold water. Other solubilities: easily soluble in warmed water, very soluble in ethanol: 160g/L, acetone: 200g/l, soluble in glycerol: 100g/L, slightly soluble in, ether: 10g/L, insoluble in benzene, chloroform, petrol ether
Peso formulazione 170.12
Percent Purity 98%
Densità 1.6940g/mL
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Powder
Gravità specifica 1.694