Learn More
Gallic Acid, ACS, ≥98.0%; MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11462842 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11462842 100 g
11472842 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11462842 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215252580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5995-86-8
Formula molecolare C7H5O5
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD00149098
InChI Key LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic Acid
Quantità 100 g
Forma fisica Solid
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Peso formulazione 188.1
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido gallico monoidrato, ACS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .