Learn More
Gallic Acid, ACS, ≥98.0%; MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11472842 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11472842 500 g
11462842 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11472842 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215252590
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5995-86-8
Formula molecolare C7H5O5
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD00149098
InChI Key LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic Acid
Quantità 500 g
Forma fisica Solid
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Peso formulazione 188.1
Grado Reagente ACS