Learn More
Gallic acid monohydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 13498288 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13498288 500 g 500g
13458618 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13498288 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447585000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    207.00€ / 500g
    Risparmia 17.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5995-86-8
Formula molecolare C7H5O5
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD00149098
InChI Key LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic acid monohydrate
Punto di fusione 251.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HO)3C6H2CO2H·H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone, practically insoluble in benzene, chloroform and, petroleum ether
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoate
Peso formulazione 188.12
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallic acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate