Learn More
Gallic acid monohydrate
Codice prodotto. 10286270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10286270 100 g Plastic bottle 100g
10677362 500 g Plastic bottle 500g
10259493 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10286270 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220761000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5995-86-8
Formula molecolare C7H5O5
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD00149098
InChI Key LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoic acid;hydrate
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic acid monohydrate
Nota nome c.p.
Punto di fusione 251.0°C
Colore White to Beige
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% max. (120°C)
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Powder
Formula lineare (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Indice di Merck 15, 4375
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone, practically insoluble in benzene, chloroform and, petroleum ether
Peso formulazione 188.12
Percent Purity ≥99% (on dry substance)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallic acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate