Learn More
Gallic Acid, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11498090 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498090 250 g -
11488090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498090 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210175083
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Identificatori chimici
CAS 149-91-7
Formula molecolare C7H6O5
Molecular Weight (g/mol) 170.12
Numero MDL MFCD00002510
InChI Key LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic Acid
Colore White
Peso formulazione 170.1
Densità 1.694g/mL (Lit.)
Quantità 250 g
Forma fisica Solid