Learn More
Gallic Acid, TRC
Codice prodotto. 30135388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135388 25 g 25g
30011606 5 g 5g
17983335 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG18897825G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-91-7
Formula molecolare C7 H6 O5
Molecular Weight (g/mol) 170.12
Sinonimo Gallic Acid, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, Gallic acid (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid, 3,4,5-Hydroxybenzoic acid, A 1925-04, NSC 20103, NSC 674319
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Peso formulazione 170.0215
Percent Purity >95%
Quantità 25 g