Learn More
Gallium, 99.9999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-4509683 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10328670
Marca: Thermo Scientific Acros 193070010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium
Colore Gray
Punto di fusione 29.7°C
Punti di ebollizione 2400.0°C
Densità 5.9000g/mL
Quantità 1 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9999%
Forma Solid and/or Liquid
Formula lineare Ga
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 69.72
Percent Purity 99.9999%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.