Learn More
Gallium antimonide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049111
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.10g
1g
5g
Codice prodotto. 11302028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012933.77
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 12064-03-8
Gallium antimonide can be used for Infrared detectors, infrared LEDs and lasers and transistors, and thermophotovoltaic systems. It can be used as a component of photoresists and other composites where high refractive index is desirable
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-03-8
Numero MDL MFCD00016101
Sinonimo gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium antimonide
Punto di fusione 710°C
Forma fisica Pieces
Quantità 0.1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1549
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 191.47
Percent Purity 99.99%