Learn More
Gallium arsenide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11349269
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11349269
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088458.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
For Semiconductors (Transistors, Lasers, Solar Cells) | CAS: 1303-00-0 | AsGa | 144.645 g/mol
Semiconductors (transistors, lasers, solar cells)Gallium arsenide is used in semiconductor applications. It is also used in the manufacture of devices such as microwave frequency integrated circuits, Gunn diodes, monolithic microwave integrated circuits, infrared light-emitting diodes, laser diodes and optical windows. Further, it is used for single-crystalline thin film solar cells and multi-junction solar cells. In addition, it is used for the detection of X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-00-0
Formula molecolare AsGa
Molecular Weight (g/mol) 144.645
Numero MDL MFCD00011017
InChI Key JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
PubChem CID 14770
IUPAC Name gallanylidynearsane
SMILES [Ga]#[As]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium arsenide
Punto di fusione 1238°C
Colore Gray
Forma fisica Polycrystalline Pieces
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Peso formulazione 144.64
Odore Odorless
Densità 5.31 g/cm3