Learn More
Gallium(II) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 535°C |
| Materiale o nome chimico | Gallium(II) chloride |
| Punto di fusione | 164°C |
| Nota nome | Ultra dry |
| CAS | 24597-12-4 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero MDL | MFCD00151526 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Gallium(II) chloride, ultra dry
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Gallium(II) chloride, ultra dry