Learn More
Gallium(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11354857
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11354857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041881.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12024-14-5 | GaTe | 197.323 g/mol
Gallium(II) telluride acts as a semiconductor is used in the electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12024-14-5
Formula molecolare GaTe
Molecular Weight (g/mol) 197.323
Numero MDL MFCD00135536
InChI Key OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium ii telluride
PubChem CID 14496722
IUPAC Name tellanylidenegallium
SMILES [Ga]=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(II) telluride
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 197.32
Percent Purity 99.999%
Sensibilità Moisture sensitive